Learn More
Kimtech™ M3 Pleat-Style Face Masks
Descripción
- Revestimiento interior de BiCoSof™ blanco
- Pieza para la nariz fabricada con aluminio maleable, suave y completamente cerrado
- Revestimiento exterior fabricado con película de polietileno transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Máscara facial para sala limpia |
| Color | Blanco |
| Fastening Type | Ganchos para los oídos |
| Material | Polietileno |
| Tamaño | Estándar |
| Esterilidad | No estéril |
| Modelo | Plisado, 62465 |
| Cleanroom Class | Clase 1/ISO 3 |
| Desechables | Sí |
| Eficacia de filtro | 99.5 % (PFE), 98.7 % (BFE) |
| Mostrar más |