Learn More
Kimtech™ Kimtech Opal Guantes ambidiestros de nitrilo
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17367659
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 170
paquete de 200
Código de producto. 17367659
Marca: Kimtech™ 62880
Edge
Sin talco, ambidiestros, con puños con reborde y puntas con textura. La ausencia de látex de caucho y agentes vulcanizantes reduce el riesgo de reacciones asociadas a guantes TIPO I y IV.
  • Garantía de cumplimiento:- Producto PPE de categoría III certificado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425 y el Reglamento (UE) 2016/425 tal y como se establece en la ley británica y enmiendas - Protección contra salpicaduras químicas EN ISO 374-1 Tipo B (KPT),- Resistencia a degradación por productos químicos EN 374-4- Protección microorganismos y VIRUS EN ISO 374-5
  • Formulado sin tiurams, tiazoles, guanidinas, carbamatos ni azufre añadido
  • Suaves, cómodos y fáciles de poner
  • Las puntas de los dedos con textura mejoran el agarre y la sensibilidad táctil para que los procesos sean más seguros y eficientes
  • Color oscuro que mejora la concentración en la tarea
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 3
Certificaciones/conformidad (Europa) EPI de categoría III de acuerdo con las normativas (UE) 2016/425, EN ISO 374-1 Tipo B, EN ISO 374-5 sobre protección contra microorganismos y virus
Accelerator Free Sí
AQL 1,5
Color Azul oscuro
Desechables Sí
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 0,07 in
Finger Thickness (Metric) 0.07 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.05 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Nitrile Examination Glove
Tamaño XS
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 2 mil
Grosor (métrico) 0.05 mm
Longitud (imperial) 9,45 in
Longitud (métrico) 24 cm
Mostrar más Mostrar menos
El equipo de protección personal Kimberly-Clark Professional solo está destinado al uso en el lugar de trabajo y debe utilizarse de conformidad con todas las leyes y normas de seguridad y salud aplicables, además de todas las instrucciones, advertencias y limitaciones del usuario que acompañan a cada producto.Es esencial que se sigan todas las instrucciones y las leyes y normativas sobre el uso de cada producto para que el producto ayude a proteger al usuario.El uso indebido de equipos de protección personal puede provocar lesiones, enfermedades o la muerte.Para una correcta selección y uso del producto, las personas deben solicitar asesoramiento sobre seguridad y salud en el trabajo a una persona adecuadamente competente.Este producto está en venta en la UE/Reino Unido.Las unidades individuales no se deben vender por separado.