Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ A5 Vestimenta para salas blancas estériles
Click to view available options
Tamaño:
Small
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Descripción
- Garantía de cumplimiento:- EPI de Categoría III de acuerdo con el Reglamento 2016/425 (UE),- Certificación de tipo 5 y 6- Certificado de conformidad por lote disponible en línea,- Certificado de esterilidad por lote disponible en línea.
- Adecuados para su uso en laboratorios y entornos de salas blancas estériles EU GMP ISO 5 Clase A, y con información técnica adicional para demostrar el cumplimiento normativo.
- Equipados con la avanzada tecnología CLEAN-DON™
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Coveralls |
Tamaño | XL |
Material | SMS, polipropileno |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elastic |
Estilo de manguito | Elástico |
Estilo de cuello | Con anillo |
Hood Type | Unhooded |