Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ A5 Vestimenta para salas blancas estériles - blanco
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
251.56 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Small
Medio
Grande
XL
2XL
3X-Large
4XL
Descripción
- Conformidad asegurada:
- PPE Cat. III según la normativa (UE) 2016/425 (UE)
- Tipo 5 & 6 certificado
- Certificado de conformidad por lote disponible en línea.
- Certificado de esterilidad por lote disponible en línea.
- Adecuado para su uso en entornos y laboratorios de salas limpias estériles EU GMP ISO 5 Clase A, y con información técnica de apoyo para demostrar el cumplimiento de las normativas.
- Con la avanzada tecnología Clean-Don™ para una colocación aséptica, rápida, sencilla y conforme a las normas.
- Los cómodos monos están confeccionados con tejido SMS transpirable, que apenas se deshilacha, y aporta una sensación similar a la de un paño.
- La protección contra la contaminación garantizada con material estéril de alta calidad con cierres seguros. Empaquetado individual al vacío y doble embolsado para ahorrar espacio.
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Coveralls |
Tamaño | Small |
Material | SMS, polipropileno |
Color | Blanco |
Estilo de manguito | Elástico |
Tipo de tapón | A presión |
Esterilidad | Estéril |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001; EN 13034:2005 - Protección limitada contra salpicaduras; EN ISO 13982-1:2004 - Protección contra partículas; CE CAT III; Categoría III PPE - CE Complejo |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 13034:2005 - Limited Splash Protection; EN ISO 13982-1:2004 - Particle Protection; CE CAT III; Category III PPE - CE Complex |
Sin látex | Sí |