Learn More
Kimtech™ Monos de limpieza Kimtech™ A8
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15538881
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15538881
Marca: Kimtech™ 47691
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Nuestros buzos para salas blancas no estériles A8 están fabricados con material SM ultraligero y transpirable. El diseño sin capucha tiene un cuello alto para una protección adicional, y los buzos son adecuados para salas blancas ISO 7 y 8 (Grado C y D).
  • Garantía de cumplimiento:- EPI de Categoría III de acuerdo con el Reglamento 2016/425 (UE),- Protección limitada contra salpicaduras químicas Tipo 6,- Protección contra partículas Tipo 5,- Ropa antiestática EN1149-5:2008.
  • Adecuados para su uso en laboratorios y salas blancas ISO 7 y 8 (Grado C y D), y con información técnica adicional para demostrar el cumplimiento normativo.
  • Los cómodos buzos están hechos de tejido SMS ultraligero y transpirable, con tacto similar a tela, diseñado para reducir el estrés térmico.
  • Se garantiza una protección eficaz mediante el tejido con tratamiento antiestático y bajo nivel de generación de pelusa en las prendas no estériles.
  • Los buzos no tienen capucha, presentan un cuello alto para ofrecer una protección adicional y están disponibles en las tallas de la S a la 4XL.
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Coveralls
Tamaño Pequeño
Material SMS
Color Blanco
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elastic
Estilo de manguito Forma de anilla
Estilo de cuello Con anillo
Hood Type Unhooded
Tipo de tapón Zipper
Tipo de costura Stitched
Esterilidad No estéril
Resistencia None
Tipo de collarín Soporte
Certificaciones/conformidad PPE Cat Tipo III 5/6 (Protección contra partículas/protección contra salpicaduras limitada).EN1149-1:1995 Prenda antiestática
Para utilizar con (aplicación) Controlled Environments