Learn More
Kimtech™ Monos de limpieza Kimtech™ A8
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
- Garantía de cumplimiento:- EPI de Categoría III de acuerdo con el Reglamento 2016/425 (UE),- Protección limitada contra salpicaduras químicas Tipo 6,- Protección contra partículas Tipo 5,- Ropa antiestática EN1149-5:2008.
- Adecuados para su uso en laboratorios y salas blancas ISO 7 y 8 (Grado C y D), y con información técnica adicional para demostrar el cumplimiento normativo.
- Los cómodos buzos están hechos de tejido SMS ultraligero y transpirable, con tacto similar a tela, diseñado para reducir el estrés térmico.
- Se garantiza una protección eficaz mediante el tejido con tratamiento antiestático y bajo nivel de generación de pelusa en las prendas no estériles.
- Los buzos no tienen capucha, presentan un cuello alto para ofrecer una protección adicional y están disponibles en las tallas de la S a la 4XL.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cleanroom Coveralls |
| Tamaño | XL |
| Material | SMS |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elastic |
| Estilo de manguito | Forma de anilla |
| Estilo de cuello | Con anillo |
| Hood Type | Unhooded |
| Mostrar más |