Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Máscara facial de estilo plisado Kimtech™ M3 con tiras, blanca
Mascarilla de estilo plisado con lazos que proporciona un excelente filtrado de partículas y bacterias para evitar la contaminación. Capa exterior de película de polietileno que apenas genera pelusa. Sin látex ni silicona. Apto para uso en salas blancas ISO 3 o superior.
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 62466
219.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Excelente filtrado de bacterias y partículas para evitar la contaminación.
- Capa exterior de película de polietileno que apenas genera pelusa.
- Sin látex ni silicona.
- Apto para uso en salas blancas ISO 3 o superior.
Especificaciones
Cleanroom Face Mask | |
Lazos | |
Universal | |
Plisado, 62466 | |
Single-use | |
Lazos suaves |
Blanco | |
Polietileno | |
No estéril | |
ISO 14001, ISO 9001; CE CAT I; uso industrial únicamente | |
3.0 micron | |
Sí |