Learn More
Kimtech™ Mascarilla tipo pico de pato certificada Kimtech™ M3
Descripción
- Estilo de bolsa para facilitar la respiración
- Sello para reducir el empañamiento y ver claramente
- Ajuste seguro y protector para reducir la contaminación
- Apto para uso en salas blancas ISO 3 o superior
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cleanroom Face Mask |
| Color | Blanco |
| Fastening Type | Lazos |
| Material | Polipropileno |
| Tamaño | Universal |
| Esterilidad | No estéril |
| Modelo | Sobre, 62484 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 14001, ISO 9001; CE CAT I; uso industrial únicamente |
| Desechables | Single-use |
| Eficacia de filtro | 3.0 micron |
| Mostrar más |