Learn More
Kimberly-Clark™ Toallitas para tareas delicadas Kimtech Science™
GREENER_CHOICE
Proporciona una limpieza de alto rendimiento en el laboratorio. Las toallitas para tareas delicadas Kimberly-Clark™ Kimtech Science™ son aptas para entornos de laboratorio ISO de clase 4 o superiores.
Marca:  Kimberly-Clark™ 7558
80.78 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24298" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15402680
  • 160.00€ / paquete de 15
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ideales para limpieza de instrumental de vidrio delicado, instrumentos y superficies/piezas
  • Con absorción de varias capas y bajo contenido de pelusa para limpiar el polvo más difícil
  • Dispensadas desde un sistema flexible de caja emergente, para higiene y un acceso controlado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Light-duty Industrial Wiper
40 cm
24 cm
Un solo uso
15 x 200 hojas
No estéril
8.3 in.
8,3 pulg.
Papel
20,5 x 20 cm
Multicapa
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Kimberly-Clark™ Toallitas para tareas delicadas Kimtech Science™ > Dimensions (L x W): 20.5 x 20 cm