Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Toallitas para tareas delicadas Kimwipes™
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
21,33 x 11,17 cm (8,4 x 4,4 pulg)
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
Descripción
- Las toallitas con nivel bajo de generación de pelusas absorben un 18 % más de agua y son un 24 % más rápidas que las toallitas de la principal marca privada.
- Ideales para la limpieza de superficies, piezas, instrumentos y lentes en laboratorios y entornos de investigación.
- No rayan las superficies delicadas cuando se usan en húmedo.
- Se dispensan individualmente para reducir los residuos al tiempo que minimizan la generación de pelusas, la acumulación estática y la contaminación.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallitas para tareas delicadas |
| Longitud (imperial) | 4 in |
| Longitud (métrico) | 21,33 cm |
| Anchura (imperial) | 8 in |
| Anchura (métrico) | 11,17 cm |
| Material | tejido |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Dimensiones (L x An) | 21,33 x 11,17 cm (8,4 x 4,4 pulg) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la limpieza de superficies, piezas, instrumentos y lentes en laboratorios y entornos de investigación |
| Mostrar más |