Learn More
Thermo Scientific™ Kinase Tracer 236, 50 μM
Descripción
En el ensayo de unión de quinasa Eu LanthaScreen™, la unión de un conjugado o marcador de Alexa Fluor™, como Kinase Tracer 236, a una quinasa se detecta mediante la adición de un anticuerpo antimarcador marcado con Eu. La unión del marcador y el anticuerpo a una quinasa da como resultado un alto grado de FRET, mientras que el desplazamiento del marcador con un inhibidor de quinasa da como resultado una pérdida de FRET. A diferencia de otros ensayos de actividad de quinasa, este es un ensayo sencillo de combinación y lectura, sin pasos de desarrollo.
Especificaciones
Especificaciones
| ensayo | Ensayo de unión de quinasa |
| Entrada del ensayo | Unión bioquímica/cinética |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C. |
| Para utilizar con (aplicación) | TR-FRET |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
| Formato | Placa de 384 pocillos |
| Etiqueta o tinte | Alexa Fluor™ 647 |
| Cantidad | 25 μL |
| Presentación de datos | Cinética |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Mostrar más |