Learn More
Kinematica Motores del homogeneizador Polytron™
Para aplicaciones que requieren alta reproducibilidad y escalado.
4115.00€
Especificaciones
Velocidad | 30.000 rpm |
---|---|
Capacidad (métrico) | 10 L |
Intervalo de volumen (métrico) | De 0,1 ml a 10 l |
Para utilizar con (aplicación) | Homogeneización |
Para utilizar con (equipo) | PT3100D |
Código de producto | Marca | Tensión | Hertz | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tensión | Hertz | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11980359
|
Kinematica
11010121 |
230 V | 60 Hz | Cable de alimentación de 230 V UE, cable de conexión RS-232/USB |
4115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Funcionamiento sencillo con interruptor de encendido/apagado y teclado de membrana.
- Control de velocidad digital para una larga vida útil del equipo.
- Protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga y bloqueo
- Estabilidad de la velocidad incluso con cambios de viscosidad.
- Altura del motor fácil de ajustar (según el soporte)
- Los agregados se cambian rápidamente con el acoplamiento «Click and Go»
- Fácil limpieza de agregados con EasyClean Design
Especificaciones
- Acoplamiento de accionamiento: agregados con acoplamiento F
- Nivel de ruido (accionamiento sin agregado): 66 dB(A) a 25 000 rpm; 73 dB(A) a 30 000 rpm
- Motor: Universal con escobillas de carbono
- Potencia de la unidad: 1200 W
- Dimensiones (An × P × Al): 24 x 13 x 26,5cm
- Peso: 3,9kg
Especificaciones
30.000 rpm | |
De 0,1 ml a 10 l | |
PT3100D |
10 L | |
Homogeneización | |
66 dBA a 25.000 rpm, 73 dBA a 30.000 rpm |