Learn More
Diba Omnifit™ Frits for Chromatography Columns
Código de producto. 15875524
Encompass_Preferred
Click to view available options
Porosidad:
5 μm
10 μm
Diámetro exterior (métrico):
15 mm
35 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. 15875524
Marca: Diba 006FR1510
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Elija entre modelos de una porosidad muy variada para que se adapten a todos los medios y productos químicos que necesite
Las fritas de repuesto están disponibles en PTFE o PE y con poros de distinto tamaño para que puede elegir los soportes de lecho que más se ajusten a sus necesidades.
La frita debe coincidir con el DI de la columna.
Especificaciones
Diámetro de la frita (imperial) 0,5 in
Diámetro exterior (imperial) 0,5 in
Diámetro de la frita (métrico) 15 mm
Diámetro exterior (métrico) 15 mm
Para utilizar con (equipo) Columnas de vidrio vacías para cromatografía
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Porosidad 10 μm
Tamaño 15 mm
Tipo Frita universal
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.