Learn More
Diba Omnifit™ Frits for Chromatography Columns
Click to view available options
Porosidad:
5 μm
10 μm
Diámetro exterior (métrico):
15 mm
35 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Descripción
Las fritas de repuesto están disponibles en PTFE o PE y con poros de distinto tamaño para que puede elegir los soportes de lecho que más se ajusten a sus necesidades.
La frita debe coincidir con el DI de la columna.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de la frita (imperial) | 1,3 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,3 in |
| Diámetro de la frita (métrico) | 35 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 35 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Columnas de vidrio vacías para cromatografía |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Porosidad | 10 μm |
| Tamaño | 35 mm |
| Tipo | Frita universal |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.