Learn More
Thermo Scientific™ Plásticos KingFisher™ en formatos de 96 pocillos profundos
Optimice su rendimiento con los consumibles Thermo Scientific™ KingFisher diseñados específicamente para su uso con los instrumentos KingFisher Flex, Duo Prime y Presto.
Marca:  Thermo Scientific™ 95040450
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10373480
  • 246.00€ / paquete de 50
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Optimice su rendimiento con los plásticos Thermo Scientific™ KingFisher diseñados específicamente para su uso con los instrumentos KingFisher Flex, Duo Prime, Presto y Apex. Los instrumentos KingFisher utilizan placas de plástico desechables y peines de puntas de polipropileno, que son ideales para el procesamiento de partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión con las biomoléculas.  Tanto el rendimiento como la calidad de la proteína aislada o el ácido nucleico mejoran significativamente con placas y peines de puntas especiales diseñados para los sistemas KingFisher.
Utilizar con: Instrumentos Thermo Scientific™ KingFisher, incluidos KingFisher Apex, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime y KingFisher Presto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
96 Deep Well plate, v-bottom
96 muestras
KingFisher Duo Prime, Flex y Presto
Placa de 96 pocillos profundos
Placa KingFisher 96 Deepwell, fondo en V, polipropileno (para Duo Prime, Flex y Presto)
50/paq.
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1419749 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha20/12/2024 Catalog Number95040450
Número de lote24310B0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha17/12/2024 Catalog Number95040450
Número de lote24274D0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha17/12/2024 Catalog Number95040450
Número de lote1565894 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha13/12/2024 Catalog Number95040450
Número de lote24271C0 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/12/2024 Catalog Number95040450
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Plásticos KingFisher™ en formatos de 96 pocillos profundos > Placa KingFisher Flex Microtiter Deepwell 96, base en V