Learn More
Thermo Scientific™ Plásticos KingFisher™ en formatos de 96 pocillos profundos
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Optimice su rendimiento con los plásticos Thermo Scientific™ KingFisher diseñados específicamente para su uso con los instrumentos KingFisher Flex, Duo Prime, Presto y Apex. Los instrumentos KingFisher utilizan placas de plástico desechables y peines de puntas de polipropileno, que son ideales para el procesamiento de partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión con las biomoléculas. Tanto el rendimiento como la calidad de la proteína aislada o el ácido nucleico mejoran significativamente con placas y peines de puntas especiales diseñados para los sistemas KingFisher.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paquete Combi |
| Formato | 96 DW Comb |
| Descripción | Envase combinado KingFisher para placa de 96 pocillos profundos de microtitulación (incluye 8 placas, 8 peines de puntas y 8 tiras de elución y tapones; solo para Duo Prime). |
| Para utilizar con (equipo) | Solo para su uso con KingFisher Duo Prime |
| Incluye | 8 plates, 8 tip combs, and 8 elution strips and caps |
| Línea de productos | KingFisher |