Learn More
Thermo Scientific™ Plásticos KingFisher™ en formatos de 96 pocillos profundos
Optimice su rendimiento con los consumibles Thermo Scientific™ KingFisher diseñados específicamente para su uso con los instrumentos KingFisher Flex, Duo Prime y Presto.
Marca: Thermo Scientific™ 97002534
392.60 EUR hasta el 2024-11-30
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
Optimice su rendimiento con los plásticos Thermo Scientific™ KingFisher diseñados específicamente para su uso con los instrumentos KingFisher Flex, Duo Prime, Presto y Apex. Los instrumentos KingFisher utilizan placas de plástico desechables y peines de puntas de polipropileno, que son ideales para el procesamiento de partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión con las biomoléculas. Tanto el rendimiento como la calidad de la proteína aislada o el ácido nucleico mejoran significativamente con placas y peines de puntas especiales diseñados para los sistemas KingFisher.
Utilizar con: Instrumentos Thermo Scientific™ KingFisher, incluidos KingFisher Apex, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime y KingFisher Presto.Especificaciones
Peine | |
96 muestras | |
Peine de 96 puntas KingFisher para imanes Deepwell, 10 x 10 unidades/caja (para Flex y Presto) | |
KingFisher Flex y Presto |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.