Learn More
Thermo Scientific™ Plásticos KingFisher™ en formatos de 96 pocillos profundos
Optimice su rendimiento con los consumibles Thermo Scientific™ KingFisher diseñados específicamente para su uso con los instrumentos KingFisher Flex, Duo Prime y Presto.
Marca:  Thermo Scientific™ 97003540
35.33 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15357317
  • 53.00€ / paquete de 40
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
Optimice su rendimiento con los plásticos Thermo Scientific™ KingFisher diseñados específicamente para su uso con los instrumentos KingFisher Flex, Duo Prime, Presto y Apex. Los instrumentos KingFisher utilizan placas de plástico desechables y peines de puntas de polipropileno, que son ideales para el procesamiento de partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión con las biomoléculas.  Tanto el rendimiento como la calidad de la proteína aislada o el ácido nucleico mejoran significativamente con placas y peines de puntas especiales diseñados para los sistemas KingFisher.
Utilizar con: Instrumentos Thermo Scientific™ KingFisher, incluidos KingFisher Apex, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime y KingFisher Presto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tapón de tira de elución KingFisher para imán de 12 pines (solo para Duo Prime)
Solo para su uso con KingFisher Duo Prime
40/paq.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2131313 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha31/10/2024 Catalog Number97003540
Número de lote2132813 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha20/12/2023 Catalog Number97003540
Número de lote2112613 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha20/12/2023 Catalog Number97003540
Número de lote2209113 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha09/05/2022 Catalog Number97003540
Número de lote2113913 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha14/04/2022 Catalog Number97003540
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Plásticos KingFisher™ en formatos de 96 pocillos profundos >