Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher 96 Deep-well, (for KF Flex/Duo Prime only)
Código de producto. 16882406 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
KingFisher Apex
KingFisher Duo Prime, Flex y Presto
KingFisher Flex y Presto
Para su uso con (KingFisher Flex, Duo Prime)
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
16882406 Para su uso con (KingFisher Flex, Duo Prime) paquete de 50
10373480 KingFisher Duo Prime, Flex y Presto paquete de 50
10329827 KingFisher Duo Prime, Flex y Presto 50 PCS
17120069 KingFisher Apex paquete de 50
31722795 KingFisher Apex paquete de 50
17130069 KingFisher Apex paquete de 50
15698465 KingFisher Flex y Presto paquete de 50
17110079 KingFisher Apex paquete de 50
8 options
Código de producto. 16882406
Marca: Thermo Scientific™ 95040455
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Optimize your performance using Thermo Scientific™ KingFisher consumables designed specifically for use with the KingFisher Apex, KingFisher Flex, Duo Prime, and Presto instruments.
Optimize your performance using Thermo Scientific™ KingFisher Plastics designed specifically for use with the KingFisher Flex, Duo Prime, Presto and Apex instruments. KingFisher instruments utilize disposable plastic plates and tip combs made of polypropylene, which are ideal for magnetic particle processing due to their low binding affinity for biomolecules. Both the yield and quality of the isolated protein or nucleic acid are significantly improved with special plates and tip combs designed for KingFisher systems.
Utilizar con: Instrumentos Thermo Scientific™ KingFisher, incluidos KingFisher Apex, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime y KingFisher Presto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras No Barcode
Tipo de producto Placa de 96 pocillos profundos
Para utilizar con (equipo) Para su uso con (KingFisher Flex, Duo Prime)
N.° de pocillos 96
Cantidad 50/paquete
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.