Learn More
Thermo Scientific™ Plásticos KingFisher™ en formatos de 96 pocillos profundos
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Optimice su rendimiento con los plásticos Thermo Scientific™ KingFisher diseñados específicamente para su uso con los instrumentos KingFisher Flex, Duo Prime, Presto y Apex. Los instrumentos KingFisher utilizan placas de plástico desechables y peines de puntas de polipropileno, que son ideales para el procesamiento de partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión con las biomoléculas. Tanto el rendimiento como la calidad de la proteína aislada o el ácido nucleico mejoran significativamente con placas y peines de puntas especiales diseñados para los sistemas KingFisher.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Peine de puntas con código de barras |
| Descripción | Peine de puntas de 96 pocillos profundos Kingfisher, con código de barras |
| Para utilizar con (equipo) | KingFisher Apex |
| Línea de productos | KingFisher |
| Cantidad | 100/caja |