Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Duo Prime Purification System
Código de producto. 15337317 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
Cada uno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15337317
Marca: Thermo Scientific™ 5400110
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este compacto instrumento de purificación ofrece una producción de alta calidad de ácidos nucleicos (ADN/ARN) y proteínas con excelente reproducibilidad y mínimo tiempo de manipulación.
Aumente la producción de ácidos nucleicos de calidad a partir de una gran variedad de materiales con el sistema de purificación Thermo Scientific™ KingFisher™ Duo Prime. Este instrumento compacto es ideal para los laboratorios que requieren purificación de ácidos nucleicos. Es fácil de modificar para su uso en proteómica y aislamiento celular. Proporciona una excelente reproducibilidad con tiempo mínimo de manipulación y ocupa un espacio reducido en el laboratorio. Las nuevas características, incluida una lámpara UV para facilitar la descontaminación y un lector de código de barras opcional, mejoran la funcionalidad.
Características del sistema KingFisher Duo Prime
  • Aísla ADN, ARN y proteínas a partir de una gran variedad de materiales de partida, incluidos fluidos corporales sin células, sangre, bacterias, cultivos celulares y muestras de tejidos y plantas; con volúmenes de hasta 5 ml.
  • La tecnología automática de gránulos magnéticos incluida en todos los sistemas KingFisher permite una excelente recuperación de muestras con gran reproducibilidad y eficacia.
  • La lámpara UV integrada proporciona una descontaminación sencilla y eficaz.
  • El lector de códigos de barras opcional permite a los usuarios realizar un seguimiento de las muestras directamente en el software interno.
  • Utilícelo con los kits y protocolos de aislamiento de ADN y ARN optimizados KingFisher Pure para una solución completa y sencilla o personalícelo con el software Thermo Scientific™ BindIt™ para crear sus propios protocolos.
  • Disponible en ocho idiomas: inglés, francés, español, alemán, chino, japonés, ruso y portugués
Funciona con el software BindIt
  • Los protocolos se pueden modificar o desarrollar, así como importarse directamente al instrumento mediante un PC o memoria USB.
  • Permite guardar archivos de registro de ciclos de forma individual, lo que proporciona trazabilidad y una gestión completa de los datos.
  • Sistema flexible, rápido y de tamaño reducido para diversas aplicaciones
Recomendada para: Aislamiento de ADN y ARN a partir de diversos materiales, aplicaciones de proteómica, aislamiento de células
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen de procesamiento (métrico) Placa de 96 pocillos profundos de 50 a 1000 μl, placa de 24 pocillos profundos de 200 a 5000 μl, tira de elución de 30 a 130 μl
Descripción KingFisher Duo Prime
Collection Efficiency of Particles ≥95 %
Temperatura de refrigeración De 4 a 75 °C en RT (tira de elución)
Pantalla Pantalla LCD en color
Tira de elución Diseño especial, formato de 1 x 12
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ADN y ARN a partir de diversos materiales, aplicaciones de proteómica, aislamiento de células
Temperatura de calentamiento De 10 a 75 °C en RT (fila de placas A)
Tamaño de partículas (métrico) aprox. > 1 μm
Puertos USB
Cantidad Cada uno
Muestras por serie Hasta 12 (cabezal magnético de 12 pines); hasta 6 (cabezal magnético de 6 pines)
Tipo de cabezal magnético 12 pines o 6 pines
Tiempo de exposición UV Hasta 16 horas
Lámpara UV 8 W
Memoria Espacio para aprox. 200 protocolos
Tipos de placas Placa de 96 pocillos profundos Microtiter (95040450), placa de 24 pocillos profundos KingFisher Flex (95040470)
Importación de protocolo Mediante PC o dispositivo de memoria USB
Fondo (imperial) 18,1 in
Fondo (métrico) 46 cm
Altura (imperial) 13,4 in
Altura (métrico) 34 cm
Peso (imperial) 37,5 lb
Peso (métrico) 17kg
Anchura (imperial) 15,7 in
Anchura (métrico) 40 cm