Learn More
Thermo Scientific™ Placas precargadas con ADN Ultra 2.0 listas para KingFisher™ Duo
Placas listas para automatización precargadas con reactivos Ultra de varias muestras de ADN MagMAX 2.0 adecuadamente configurados para los sistemas de purificación KingFisher Duo y KingFisher Duo Prime.
Marca: Thermo Scientific™ A36584
546.69 EUR hasta el 2024-09-28
Use el código promocional "21626" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21626
Descripción
- Las placas precargadas con ADN Ultra 2.0 listas para KingFisher Duo permiten el aislamiento de ADN genómico de 50 a 400 μl de múltiples tipos de muestras, como sangre completa, saliva, capa leucocitaria, hisopos bucales y mucho más
- El ADNg purificado es ideal para una variedad de aplicaciones posteriores de biología molecular
- Características principales de las placas precargadas con ADN Ultra 2.0 listas para KingFisher Duo:
- Maximice la comodidad con la química de aislamiento de muestras múltiples de ADN MagMAX Ultra 2.0 prellenado en placas de microtitulación KingFisher SBS
- Aumente la facilidad de uso: procese 12 muestras en el instrumento en 45 minutos sin tener que configurar los reactivos
- Diseñado para reducir los errores del usuario
- Ayuda a reducir el tiempo de manipulación
- Formato específico para instrumentos KingFisher Duo
- Todas las ventajas de la química de preparación de muestras MagMAX en formato de plancha para automatización
- Maximice la comodidad y la confianza con las placas precargadas listas para usar y los plásticos accesorios configurados específicamente para el instrumento KingFisher Duo Prime
- Elimine la necesidad de alícuotas magnéticas, soluciones de lisis y soluciones de lavado. Solo tiene que retirar el sello de aluminio de la placa precargada con ADN Ultra 2.0 lista para KingFisher Duo, añadir potenciador, 50-400 μl de muestra y proteinasa K, y cargar la placa en el instrumento KingFisher Duo Prime
- Elimine la necesidad de pipetear reactivos, buscar plásticos o exponerse a mezclas de reactivos en el flujo de trabajo de aislamiento de ADN
- Lo que le ofrece:
- Ocho placas prellenadas con ADN Ultra 2.0 listas para KingFisher Duo, selladas con lámina suficiente para procesar 12 muestras en cada ejecución del instrumento (95 muestras en total)
- Ocho juegos completos de plásticos accesorios (peine KingFisher de 12 puntas, tiras de elución y tapones)
- Solución de proteinasa K, solución potenciadora y solución de elución suficiente para 96 muestras
Especificaciones
Temperatura ambiente | |
Sistemas de purificación KingFisher Duo y KingFisher Duo Prime | |
Extracción de ADN | |
96 preparaciones |