Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Purification System
Código de producto. 11734978 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Bloque térmico para PCR de 96 pocillos
Cabezal KF de 96 pocillos y bloque térmico
Cabezal KF para PCR de 96 pocillos
Cabezal de PCR de 96 pocillos y bloque térmico
Cabezal para 96 pocillos profundos y bloque térmico
Cabezal para PCR de 96 pocillos
Placa de PCR de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11734978
Marca: Thermo Scientific™ 24074431
Prepare muestras de manera eficiente a partir de una gran variedad de materiales con los sistemas de purificación Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex.
Prepare muestras de manera eficaz de una gran variedad de materiales con los sistemas de purificación Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex, que ofrecen un procesamiento de partículas magnéticas automático y altamente versátil para la purificación de células, proteínas y ADN/ARN de prácticamente cualquier fuente. Gracias a la revolucionaria tecnología de separación de partículas magnéticas, este sistema proporciona una calidad y reproducibilidad excelentes.
Encuentre una solución flexible para diferentes tipos de necesidades de procesamiento de muestras. Con 24 configuraciones, los clientes pueden elevar el volumen de procesamiento hasta 5 ml, lo que redunda en un resultado superior de producto purificado. Para necesidades de rendimiento más altas, es posible procesar 96 muestras con el cabezal de 96 imanes.
  • El sistema totalmente automatizado ofrece una purificación de ácidos nucleicos, proteínas y células de alta velocidad.
  • El sistema de alta capacidad procesa hasta 96 muestras en menos de 20 minutos.
  • Amplíe hasta 10 veces el volumen de muestra con el formato de 24 pocillos.
  • El sistema abierto y flexible permite al cliente utilizar cualquier kit basado en partículas magnéticas para satisfacer las demandas de cada aplicación.
  • El software Thermo Scientific™ BindIt™ es fácil de utilizar y permite controlar el instrumento, así como crear y modificar protocolos.
  • Protocolos preconfigurados para distintos tipos de aplicaciones.
Recomendada para:
  • Genómica y proteómica
  • Identificación de dianas
  • Ensayos veterinarios
  • Descubrimiento de biomarcadores
  • Control de calidad
  • Estudios forenses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cabezal para 96 pocillos profundos y bloque térmico
Para utilizar con (aplicación) Ensayos de genómica y proteómica, identificación de dianas, ensayos de veterinaria, descubrimiento de biomarcadores, control de calidad, estudios forenses
Tiempo de actividad 20 min
Para uso en laboratorios