Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Purification System
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Bloque térmico para PCR de 96 pocillos
Cabezal KF de 96 pocillos y bloque térmico
Cabezal KF para PCR de 96 pocillos
Cabezal de PCR de 96 pocillos y bloque térmico
Cabezal para 96 pocillos profundos y bloque térmico
Cabezal para PCR de 96 pocillos
Placa de PCR de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Prepare muestras de manera eficaz de una gran variedad de materiales con los sistemas de purificación Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex, que ofrecen un procesamiento de partículas magnéticas automático y altamente versátil para la purificación de células, proteínas y ADN/ARN de prácticamente cualquier fuente. Gracias a la revolucionaria tecnología de separación de partículas magnéticas, este sistema proporciona una calidad y reproducibilidad excelentes.
Encuentre una solución flexible para diferentes tipos de necesidades de procesamiento de muestras. Con 24 configuraciones, los clientes pueden elevar el volumen de procesamiento hasta 5 ml, lo que redunda en un resultado superior de producto purificado. Para necesidades de rendimiento más altas, es posible procesar 96 muestras con el cabezal de 96 imanes.
- El sistema totalmente automatizado ofrece una purificación de ácidos nucleicos, proteínas y células de alta velocidad.
- El sistema de alta capacidad procesa hasta 96 muestras en menos de 20 minutos.
- Amplíe hasta 10 veces el volumen de muestra con el formato de 24 pocillos.
- El sistema abierto y flexible permite al cliente utilizar cualquier kit basado en partículas magnéticas para satisfacer las demandas de cada aplicación.
- El software Thermo Scientific™ BindIt™ es fácil de utilizar y permite controlar el instrumento, así como crear y modificar protocolos.
- Protocolos preconfigurados para distintos tipos de aplicaciones.
Recomendada para:
- Genómica y proteómica
- Identificación de dianas
- Ensayos veterinarios
- Descubrimiento de biomarcadores
- Control de calidad
- Estudios forenses
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cabezal de PCR de 96 pocillos y bloque térmico |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayos de genómica y proteómica, identificación de dianas, ensayos de veterinaria, descubrimiento de biomarcadores, control de calidad, estudios forenses |
| Tiempo de actividad | 20 min |
Para uso en laboratorios