Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Purification System
Prepare muestras de manera eficiente a partir de una gran variedad de materiales con los sistemas de purificación Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex.
Marca: Thermo Scientific™ 24074410
Descripción
Prepare muestras de manera eficaz de una gran variedad de materiales con los sistemas de purificación Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex, que ofrecen un procesamiento de partículas magnéticas automático y altamente versátil para la purificación de células, proteínas y ADN/ARN de prácticamente cualquier fuente. Gracias a la revolucionaria tecnología de separación de partículas magnéticas, este sistema proporciona una calidad y reproducibilidad excelentes.
Encuentre una solución flexible para diferentes tipos de necesidades de procesamiento de muestras. Con 24 configuraciones, los clientes pueden elevar el volumen de procesamiento hasta 5 ml, lo que redunda en un resultado superior de producto purificado. Para necesidades de rendimiento más altas, es posible procesar 96 muestras con el cabezal de 96 imanes.- El sistema totalmente automatizado ofrece una purificación de ácidos nucleicos, proteínas y células de alta velocidad.
- El sistema de alta capacidad procesa hasta 96 muestras en menos de 20 minutos.
- Amplíe hasta 10 veces el volumen de muestra con el formato de 24 pocillos.
- El sistema abierto y flexible permite al cliente utilizar cualquier kit basado en partículas magnéticas para satisfacer las demandas de cada aplicación.
- El software Thermo Scientific™ BindIt™ es fácil de utilizar y permite controlar el instrumento, así como crear y modificar protocolos.
- Protocolos preconfigurados para distintos tipos de aplicaciones.
Recomendada para:
- Genómica y proteómica
- Identificación de dianas
- Ensayos veterinarios
- Descubrimiento de biomarcadores
- Control de calidad
- Estudios forenses
Especificaciones
Cabezal de 96 PCR KingFisher Flex | |
20 min |
Para uso en laboratorios