Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 96 standard and PCR formats
Código de producto. 17160069 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
KingFisher Apex
KingFisher Flex
KingFisher Flex y Presto
Solo KingFisher Flex
Solo para uso con KingFisher Apex
Cantidad:
100/caja
48/Paq.
48/caja
50/caja
80/Caja
Tamaño de la unidad:
1 PCS
100 PCS
paquete de 100
paquete de 48
paquete de 50
paquete de 80
Código de producto. 17160069
Marca: Thermo Scientific™ 97002524B
Optimice su rendimiento con los consumibles Thermo Scientific™ KingFisher diseñados específicamente para su uso con los instrumentos KingFisher Flex, Duo Prime y Presto.
Optimice el rendimiento utilizando los consumibles para sistemas Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex™, diseñados específicamente para su uso con estos instrumentos. Los instrumentos KingFisher Flex utilizan plásticos desechables fabricados con polipropileno. Los plásticos (peines de puntas y microplacas) son perfectos para procesar partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión para biomoléculas. Diseño especial que facilita la recuperación excelente de gránulos magnéticos.
  • Optimice el rendimiento utilizando los consumibles para sistemas Thermo Scientific™ KingFisher™, diseñados específicamente para su uso con estos instrumentos.
  • Los instrumentos KingFisher Flex utilizan plásticos desechables de polipropileno.
  • Los plásticos (peines de puntas y microplacas) son perfectos para procesar partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión para biomoléculas.
  • El diseño especial permite una excelente recuperación de los gránulos magnéticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Peine de 96 puntas Kingfisher, con código de barras
Para utilizar con (equipo) KingFisher Apex
Cantidad 100/caja
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.