Descripción
Utilice Thermo Scientific™ Kingfisher™ Presto como parte de un sistema de purificación automatizado con un manipulador de líquidos para el llenado de placas en laboratorios de alto rendimiento.Gracias a la tecnología probada basada en partículas magnéticas Kingfisher, Kingfisher Presto proporciona rendimientos de alta calidad de proteínas y ácidos nucleicos diana para biofarmacia, biotecnología e investigación.
- Purifique 96 o 24 muestras a la vez
- Rango de volumen de 50-5000 μl.
- Tamaño reducido para facilitar el ajuste a los sistemas de automatización
- Capacidad de calentamiento para aplicaciones que requieren temperaturas elevadas
- Fácil conexión a varios instrumentos de manipulación de líquidos
- Sistema flexible para una gran variedad de aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cabezal para 96 pocillos profundos |
| Volumen de procesamiento (métrico) | De 50 to 1000 μL |
| Muestras por serie | 96 |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.