Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto Purification System
Automatice la extracción de ADN, ARN y proteínas con el sistema de purificación Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto.
Marca: Thermo Scientific™ 24078831
Descripción
Utilice Thermo Scientific™ Kingfisher™ Presto como parte de un sistema de purificación automatizado con un manipulador de líquidos para el llenado de placas en laboratorios de alto rendimiento.Gracias a la tecnología probada basada en partículas magnéticas Kingfisher, Kingfisher Presto proporciona rendimientos de alta calidad de proteínas y ácidos nucleicos diana para biofarmacia, biotecnología e investigación.
Características:- Purifique 96 o 24 muestras a la vez
- Rango de volumen de 50-5000 μl.
- Tamaño reducido para facilitar el ajuste a los sistemas de automatización
- Capacidad de calentamiento para aplicaciones que requieren temperaturas elevadas
- Fácil conexión a varios instrumentos de manipulación de líquidos
- Sistema flexible para una gran variedad de aplicaciones
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
De 50 to 1000 μL | |
Cabezal de 96 pocillos profundos KingFisher Presto con 2 termobloques | |
96 |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.