Description
Utilice Thermo Scientific™ Kingfisher™ Presto como parte de un sistema de purificación automatizado con un manipulador de líquidos para el llenado de placas en laboratorios de alto rendimiento.Gracias a la tecnología probada basada en partículas magnéticas Kingfisher, Kingfisher Presto proporciona rendimientos de alta calidad de proteínas y ácidos nucleicos diana para biofarmacia, biotecnología e investigación.
- Purifique 96 o 24 muestras a la vez
- Rango de volumen de 50-5000 μl.
- Tamaño reducido para facilitar el ajuste a los sistemas de automatización
- Capacidad de calentamiento para aplicaciones que requieren temperaturas elevadas
- Fácil conexión a varios instrumentos de manipulación de líquidos
- Sistema flexible para una gran variedad de aplicaciones
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Cabezal para placas de 24 pocillos profundos |
| Volumen de procesamiento (métrico) | De 200 to 5000 μl |
| Muestras por serie | 24 |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.