Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto Purification System
Código de producto. 15891647 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Cabezal para 96 pocillos profundos
Cabezal para 96 pocillos profundos y bloque térmico
Cabezal para placas de 24 pocillos profundos
Cabezal y bloque térmico para placas de 24 pocillos profundos
KF Presto con cabezal de 24 pocillos profundos
KF Presto con cabezal de 96 pocillos profundos
Volumen de procesamiento (métrico):
De 200 to 5000 μl
De 50 to 1000 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15891647
Marca: Thermo Scientific™ 5400840
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Automatice la extracción de ADN, ARN y proteínas con el sistema de purificación Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto.
Utilice Thermo Scientific™ Kingfisher™ Presto como parte de un sistema de purificación automatizado con un manipulador de líquidos para el llenado de placas en laboratorios de alto rendimiento.Gracias a la tecnología probada basada en partículas magnéticas Kingfisher, Kingfisher Presto proporciona rendimientos de alta calidad de proteínas y ácidos nucleicos diana para biofarmacia, biotecnología e investigación.
Características:
  • Purifique 96 o 24 muestras a la vez
  • Rango de volumen de 50-5000 μl.
  • Tamaño reducido para facilitar el ajuste a los sistemas de automatización
  • Capacidad de calentamiento para aplicaciones que requieren temperaturas elevadas
  • Fácil conexión a varios instrumentos de manipulación de líquidos
  • Sistema flexible para una gran variedad de aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto KF Presto con cabezal de 24 pocillos profundos
Volumen de procesamiento (métrico) De 200 to 5000 μl
Temperatura de calentamiento Desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 115 °C
Muestras por serie 24
Tipos de placas DW 24
Fondo (imperial) 18,3 in
Fondo (métrico) 465 mm
Altura (imperial) 15,7 in
Altura (métrico) 400 mm
Peso (imperial) 52,9 lb
Peso (métrico) 24kg
Anchura (imperial) 14,2 in
Anchura (métrico) 360 mm
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.