Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de purificación KingFisher™ Flex, KingFisher con cabezal para 24 pocillos profundos
Código de producto. 11819520 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Cada uno
Tamaño de la unidad:
cada uno
11819520 Cada uno cada uno
1 options
Código de producto. 11819520
Marca: Thermo Scientific™ 5400640
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Prepare muestras de manera eficiente a partir de una gran variedad de materiales con los procesadores de partículas magnéticas Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex.
Prepare muestras de manera eficaz de una gran variedad de materiales con el sistemas de purificación Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex, que ofrece un procesamiento de partículas magnéticas automático y altamente versátil para la purificación de células, proteínas y ADN/ARN de prácticamente cualquier fuente. Gracias a la revolucionaria tecnología de separación de partículas magnéticas, este sistema proporciona una calidad y reproducibilidad excelentes.
Encuentre una solución flexible para diferentes tipos de necesidades de procesamiento de muestras. Con 24 cabezales magnéticos, los clientes pueden aumentar el volumen de procesamiento hasta 5 ml, lo que ofrece un resultado superior del producto purificado. Para necesidades de rendimiento más altas, es posible procesar 96 muestras con la cabeza de 96 imanes.
  • El sistema totalmente automatizado ofrece una purificación de ácidos nucleicos, proteínas y células de alta velocidad.
  • El sistema de alta capacidad procesa hasta 96 muestras en menos de 20 minutos.
  • Sistema abierto y flexible que permite al cliente utilizar cualquier kit basado en partículas magnéticas para satisfacer las exigencias de cada aplicación.
  • El software Thermo Scientific™ BindIt™ es fácil de usar y permite controlar el instrumento además de crear y modificar protocolos.
  • Protocolos preconfigurados para distintos tipos de aplicaciones.
Recomendada para:
  • Genómica y proteómica
  • Identificación de dianas
  • Ensayos veterinarios
  • Descubrimiento de biomarcadores
  • Control de calidad
  • Estudios forenses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen de procesamiento (métrico) De 200 to 5000 μl
Placas por cubierta 24 o 96
Capacidad 24 muestras
Descripción Placa de 24 pocillos profundos KingFisher
Collection Efficiency of Particles > 95 %
Pantalla INICIO / PAUSA / PARAR / ACEPTAR / PLACA GIRATORIA GIRANDO A DERECHA/ PLACA GIRATORIA GIRANDO A IZQUIERDA/ cuatro teclas de cursor / LCD
Para utilizar con (aplicación) ensayos de genómica y proteómica, identificación de dianas, ensayos de veterinaria, descubrimiento de biomarcadores, control de calidad, estudios forenses
Temperatura de calentamiento Desde +5°C por encima de la temperatura ambiente hasta +115°C
Varillas magnéticas 24 en un soporte; cabezales magnéticos intercambiables
Tamaño de partículas (métrico) aprox. > 1 μm
Cantidad Cada uno
Tipos de placas Placas de 24 o 96 pocillos; placa de 24 pocillos profundos KingFisher (de 200 a 5000 µl); placa de 96 pocillos profundos de Microtiter (de 50 a 1000 µl); placa de 96 KingFisher (de 20 a 200 µl); placa de PCR (20 a 100 µl)
Fondo (imperial) 23,6 in
Fondo (métrico) 60 cm
Altura (imperial) 15 in
Altura (métrico) 38 cm
Peso (imperial) 62 lb
Peso (métrico) 28kg
Anchura (imperial) 26,8 in
Anchura (métrico) 68 cm
Mostrar más Mostrar menos
Para uso en laboratorios