Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de purificación KingFisher™ Flex, KingFisher con cabezal para 96 pocillos profundos
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
Cada uno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Prepare muestras de manera eficaz de una gran variedad de materiales con el sistemas de purificación Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex, que ofrece un procesamiento de partículas magnéticas automático y altamente versátil para la purificación de células, proteínas y ADN/ARN de prácticamente cualquier fuente. Gracias a la revolucionaria tecnología de separación de partículas magnéticas, este sistema proporciona una calidad y reproducibilidad excelentes.
Encuentre una solución flexible para diferentes tipos de necesidades de procesamiento de muestras. Con 24 cabezales magnéticos, los clientes pueden aumentar el volumen de procesamiento hasta 5 ml, lo que ofrece un resultado superior del producto purificado. Para necesidades de rendimiento más altas, es posible procesar 96 muestras con la cabeza de 96 imanes.
- El sistema totalmente automatizado ofrece una purificación de ácidos nucleicos, proteínas y células de alta velocidad.
- El sistema de alta capacidad procesa hasta 96 muestras en menos de 20 minutos.
- Sistema abierto y flexible que permite al cliente utilizar cualquier kit basado en partículas magnéticas para satisfacer las exigencias de cada aplicación.
- El software Thermo Scientific™ BindIt™ es fácil de usar y permite controlar el instrumento además de crear y modificar protocolos.
- Protocolos preconfigurados para distintos tipos de aplicaciones.
Recomendada para:
- Genómica y proteómica
- Identificación de dianas
- Ensayos veterinarios
- Descubrimiento de biomarcadores
- Control de calidad
- Estudios forenses
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen de procesamiento (métrico) | De 50 to 1000 μL |
| Placas por cubierta | 24 o 96 |
| Capacidad | 96 muestras |
| Descripción | Placa de 96 KingFisher, placa de 96 pocillos profundos KingFisher |
| Collection Efficiency of Particles | > 95% |
| Pantalla | INICIO / PAUSA / PARAR / ACEPTAR / PLACA GIRATORIA GIRANDO A DERECHA/ PLACA GIRATORIA GIRANDO A IZQUIERDA/ cuatro teclas de cursor / LCD |
| Para utilizar con (aplicación) | ensayos de genómica y proteómica, identificación de dianas, ensayos de veterinaria, descubrimiento de biomarcadores, control de calidad, estudios forenses |
| Temperatura de calentamiento | Desde +5°C por encima de la temperatura ambiente hasta +115°C |
| Varillas magnéticas | 96 en un soporte; cabezales magnéticos intercambiables |
| Tamaño de partículas (métrico) | aprox. > 1 μm |
| Mostrar más |
Para uso en laboratorios