Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de purificación KingFisher™ Flex, KingFisher con cabezal para 96 PCR
Prepare muestras de manera eficiente a partir de una gran variedad de materiales con los procesadores de partículas magnéticas Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex.
Marca: Thermo Scientific™ 5400610
Descripción
Prepare muestras de manera eficaz de una gran variedad de materiales con el sistemas de purificación Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex, que ofrece un procesamiento de partículas magnéticas automático y altamente versátil para la purificación de células, proteínas y ADN/ARN de prácticamente cualquier fuente. Gracias a la revolucionaria tecnología de separación de partículas magnéticas, este sistema proporciona una calidad y reproducibilidad excelentes.
Encuentre una solución flexible para diferentes tipos de necesidades de procesamiento de muestras. Con 24 cabezales magnéticos, los clientes pueden aumentar el volumen de procesamiento hasta 5 ml, lo que ofrece un resultado superior del producto purificado. Para necesidades de rendimiento más altas, es posible procesar 96 muestras con la cabeza de 96 imanes.- El sistema totalmente automatizado ofrece una purificación de ácidos nucleicos, proteínas y células de alta velocidad.
- El sistema de alta capacidad procesa hasta 96 muestras en menos de 20 minutos.
- Sistema abierto y flexible que permite al cliente utilizar cualquier kit basado en partículas magnéticas para satisfacer las exigencias de cada aplicación.
- El software Thermo Scientific™ BindIt™ es fácil de usar y permite controlar el instrumento además de crear y modificar protocolos.
- Protocolos preconfigurados para distintos tipos de aplicaciones.
Recomendada para:
- Genómica y proteómica
- Identificación de dianas
- Ensayos veterinarios
- Descubrimiento de biomarcadores
- Control de calidad
- Estudios forenses
Especificaciones
De 20 to 100 μl | |
Placa de 96 pocillos | |
Placa de 96 KingFisher, placa de PCR | |
INICIO / PAUSA / PARAR / ACEPTAR / PLACA GIRATORIA GIRANDO A DERECHA/ PLACA GIRATORIA GIRANDO A IZQUIERDA/ cuatro teclas de cursor / LCD | |
Desde +5°C por encima de la temperatura ambiente hasta +115°C | |
aprox. > 1 μm | |
Placas de 24 o 96 pocillos; placa de 24 pocillos profundos KingFisher (de 200 a 5000 µl); placa de 96 pocillos profundos de Microtiter (de 50 a 1000 µl); placa de 96 KingFisher (de 20 a 200 µl); placa de PCR (20 a 100 µl) | |
60 cm | |
38 cm | |
28kg | |
68 cm |
24 o 96 | |
96 muestras | |
> 95 % | |
ensayos de genómica y proteómica, identificación de dianas, ensayos de veterinaria, descubrimiento de biomarcadores, control de calidad, estudios forenses | |
96 en un soporte; cabezales magnéticos intercambiables | |
Each | |
23,6 in | |
15 in | |
62 lb | |
26,8 in |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
711-8GF00365 | Certificado de conformidad | 28/01/2025 | 5400610 |
711-8GF00734 | Certificado de conformidad | 27/01/2025 | 5400610 |
711-8GF00526 | Certificado de conformidad | 27/01/2025 | 5400610 |
711-8GF00440 | Certificado de conformidad | 26/01/2025 | 5400610 |
711-8GF00438 | Certificado de conformidad | 26/01/2025 | 5400610 |
Para uso en laboratorios