Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Systems Consumables
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Optimice su rendimiento con los consumibles para sistemas Thermo Scientific™ KingFisher™, diseñados específicamente para su uso con el sistema KingFisher y perfectos para el procesamiento de partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión para biomoléculas. Los peines de puntas y las microplacas desechables, especialmente diseñados y fabricados en polipropileno, permiten una excelente recuperación de los gránulos magnéticos.
- Diseñados específicamente para su uso con el sistema KingFisher.
- Ideales para procesar partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión con las biomoléculas.
- Los peines de puntas y las microplacas desechables, especialmente diseñados y fabricados en polipropileno.
- Esto permite una excelente recuperación de las partículas magnéticas.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 100 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesamiento de partículas magnéticas |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema KingFisher |
| Incluye | Placa KingFisher 100 μL |
| Cantidad | 50/caja |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.