Learn More
Kininogen 1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 27477-1-AP-20UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16865645
  • 145.00€ / 20 microlitros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
This gene uses alternative splicing to generate two different proteins- high molecular weight kininogen (HMWK) and low molecular weight kininogen (LMWK). HMWK is essential for blood coagulation and assembly of the kallikrein-kinin system. Also, bradykinin, a peptide causing numerous physiological effects, is released from HMWK. In contrast to HMWK, LMWK is not involved in blood coagulation. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones
Especificaciones
Kininogen 1
Polyclonal
Unconjugated
KNG1
BDK, Fitzgerald factor, HMWK, Ile Ser Bradykinin Bradykinin, Kallidin I Lysyl bradykinin, kininogen 1, KNG, KNG1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
3827
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P01042
KNG1
Kininogen 1 Fusion Protein Ag26467
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Kininogen 1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; Unconjugated