Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dispensadores Kipp
Click to view available options
3 mL
Descripción
- Cabezal dispensador con frasco (1 l)
- Total
- Conexión de junta esmerilada: NS 29/32
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 3 mL |
Incluye | Frascos de 1 l |
Material | Vidrio Duran |
Junta cónica estándar | NS 29/32 |