Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cabezales de dispensadores Kipp
Click to view available options
3 mL
Descripción
- Cabezales dispensadores para dispensadores Kipp
- Con cono NS 29/32
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 3 mL |
Material | Vidrio Duran |
Junta cónica estándar | NS 29/32 |