Learn More
HUBER Baño de circulación 104A Clear KISS
Código de producto. 15692707
Click to view available options
Tensión:
200/230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15692707
Marca: HUBER 2037.0040.98
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los baños de circulación de calentamiento con baños de policarbonato son adecuados para muchas aplicaciones; por ejemplo: control de temperatura de muestras, análisis, pruebas de materiales, etc. Las unidades están equipadas con un mecanismo de protección contra sobrecalentamiento y bajo nivel, y son adecuadas para su uso con fluidos inflamables.
  • La temperatura de varios objetos se puede controlar colocándolos directamente dentro del baño
  • Las aplicaciones conectadas externamente también se pueden controlar con la adición de un adaptador de bomba
  • Equipado con protección contra sobrecalentamiento y bajo nivel adecuado para la clase de seguridad III/FL (DIN 12876)
  • Se puede utilizar para aplicaciones conectadas externamente mediante conexiones de bomba en la parte trasera
  • Controlador de temperatura KISS
  • Funcionamiento sencillo con navegación por menús
  • Visualización simultánea de punto de ajuste, Temperatura mínima, Temperatura máxima y temperatura real
  • Pantallas de estado de la bomba, refrigeración y calefacción
  • Interfaces USB y RS232
  • Función de arranque automático por fallo de alimentación
  • 3 versiones en color disponibles: gris (estándar), azul, rojo
  • Adecuado para tareas rutinarias de investigación e industria
Especificaciones
Tipo de controlador KISS
Capacidad (métrico) 4 L
Intervalo de temperatura 25°C a 100°C
Tipo Termostato de circulación KISS 104 A con baño de policarbonato
Capacidad calorífica de 1,5 a 2,1 kW
Material Policarbonato
Presión máxima 14 L/min; 0,25 bar
Modelo KISS 104 A
Fondo (métrico) 234 mm
Peso (imperial) 11 lb.
Peso (métrico) 5 kg
Tensión 200/230 V
Amperaje 10 A
Frecuencia 50/60 Hz