Learn More
HUBER Baño de circulación 108A Clear KISS
Código de producto. 15612717
Click to view available options
Tensión:
208/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15612717
Marca: HUBER 2050.0003.98
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los baños de circulación de calentamiento con baños de policarbonato son adecuados para muchas aplicaciones; por ejemplo: control de temperatura de muestras, análisis, pruebas de materiales, etc. Las unidades están equipadas con un mecanismo de protección contra sobrecalentamiento y bajo nivel, y son adecuadas para su uso con fluidos inflamables.
  • Tiene estabilidad a altas temperaturas
  • Equipado con un mecanismo de protección contra sobrecalentamiento y bajo nivel, adecuado para la clase de seguridad III/FL (DIN 12876) para su uso con fluidos inflamables
  • La bomba de presión/succión garantiza una circulación óptima y una homogeneidad de temperatura en el baño
  • Permite el control de temperatura de aplicaciones conectadas externamente mediante el adaptador de la bomba
  • Controlador de temperatura KISS
  • Funcionamiento sencillo con navegación por menús
  • Visualización simultánea de punto de ajuste, Temperatura mínima, Temperatura máxima y temperatura real
  • Pantallas de estado de la bomba, refrigeración y calefacción
  • Interfaces USB y RS232
  • Función de arranque automático por fallo de alimentación
  • 3 versiones en color disponibles: gris (estándar), azul, rojo
  • Fabricación en policarbonato.
  • Adecuado para tareas rutinarias de investigación e industria
Especificaciones
Tipo de controlador KISS
Capacidad (métrico) 8 L
Certificaciones/conformidad III/FL (DIN 12876)
Tipo de bomba M16x1 AG macho
Intervalo de temperatura 25°C a 100°C
Tipo Baño de circulación KISS 108 A Clear View
Capacidad calorífica De 1,5 a 2,1 kW
Material Policarbonato
Presión máxima 14 L/min; 0,25 bar
Modelo KISS 108 A
Estabilidad de la temperatura ±0,05 °C
Fondo (métrico) 407 mm
Peso (imperial) 13,2 lb.
Peso (métrico) 6 kg
Tensión 208/240 V
Amperaje 10 A
Frecuencia 50/60 Hz