Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kisspeptin-10
Para aplicaciones de biología molecular y celular
51.94€ - 74.37€
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Nombre común Metastin (45-54), amide, human
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Polvo
Peso molecular 1302.44
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15466929
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J65487.|D
0.5 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15476929
Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J65487.M^
1 mg
74.37€
1 miligramo
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
HPLC
-30°C to -10°C
1302.44
RUO - research use only
Metastin (45-54), amide, human
Polvo
Kisspeptin-10
Tyr-Asn-Trp-Asn-Ser-Phe-Gly-Leu-Arg-Phe-NH2
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Kisspeptin-10