Learn More
Kjeldahl 4% Boric Acid Solution, without Indicator, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 l
Especificaciones
Especificaciones
Envase | Frasco de plástico de HDPE |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 3.9 - 4.1% |
Cantidad | 5 l |
Forma física | Líquido |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70% -
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%
Título del producto
Kjeldahl 4% Boric Acid Solution, without Indicator, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido