Learn More
Afora™ Bola Kjeldahl Afora™
Prevent boiling over that could result in distillate contamination with the Afora™ Kjeldahl Ball;
Marca: Afora™ 914
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Peso: 0,01kg
- Paquete de 1
Especificaciones
Con trampa de retención | |
Vidrio esmerilado SAV | |
Macho: 29/32; hembra: 29/32 |