Learn More
Comprimidos de catalizador de cobre Kjeldahl, técnico, contiene 5g de K2SO4 y equivale a 0,1 g de CuSO4, Fisher Chemical™
Código de producto. 10447260
Click to view available options
1000 comprimidos, tarro para polvos de plástico
Comprimidos de catalizador de cobre Kjeldahl, técnico, contiene 5 g de K2SO4 y equivale a 0,1 g de CuSO4, Fisher Chemical, azul/blanco, Cantidad: 1000 comprimidos, Número MDL: 147336, Envasado: Tarro de plástico para polvo, Forma física: Sólido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul/blanco
Envase Jarra para polvos de plástico
Número MDL 147336
Cantidad 1000 Tablets
Forma física Sólido
Nombre del producto
  • Kjeldahl catalyst tablets Copper
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém:
Corrección del contenido de un producto