Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kjeldahl Flasks
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 03051928
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Para la determinación de nitrógeno en compuestos orgánicos
- Con cuello central
- Con junta cónica y etiqueta de inscripción
- Material: DURAN™
Especificaciones
50 mL | |
NS 19/26 | |
10/paq. |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
51 mm |