Learn More
Comprimidos de catalizador de selenio Kjeldahl, técnico, contiene 1 g de Na2SO4 y equivale a 0,05 g de selenio, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
0.5 kg
1 kg
Descripción
Kjeldahl Selenium Catalyst Tablets, Technical, Contains 1g Na2SO4 And Eq. Of 0.05g Selenium, Fisher Chemical, Quantity: 1kg, Gray, MDL Number: 147338, Packaging: Plastic powder jar, Physical Form: Solid
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Color | Gris |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Cantidad | 1 kg |
Forma física | Sólido |