Learn More
KjTabs VST - Tabletas catalizadoras Kjeldahl, Velp Scientifica™
Los comprimidos de catalizador Kjeldahl KjTabsTM VST son ideales para muestras grasas y aceitosas. Las soluciones perfectas para acelerar el proceso de digestión.
Marca: Velp Scientifica A00000277
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El KjTabs™ adecuado para sus necesidades
La adición de un catalizador adecuado, junto con altas temperaturas, influye en la velocidad y la eficacia de la mineralización en los análisis Kjeldahl. Ahora es posible conseguir el mayor nivel de rendimiento en una amplia gama de aplicaciones Kjeldahl con los comprimidos de catalizador originales VELP Scientifica.El uso de catalizadores cuenta con el reconocimiento y la aceptación oficiales de las principales normas como AOCS, AOAC, AACC e ISO para acelerar la digestión Kjeldahl.
Los KjTabsTM VST constan de comprimidos previamente dosificados con precisión compuestos de sulfato, para aumentar el punto de ebullición del ácido sulfúrico, más selenio (Se) como sal de metal para acelerar el proceso de mineralización.
VST recomendado para la digestión de muestras grasas/aceitosas de forma más rápida y uniforme
3,5 g de K2SO4 + 3,5 mg de Se
1000 unidades
Sugerencias para la aplicación de comprimidos de catalizador KjTabs™ para expertos analíticos de Velp
Los KjTabs™ VST son la opción más adecuada cuando se realiza el análisis Kjeldahl en varios sectores como bebidas, agricultura, medio ambiente, petroquímica y química:- Determinación de proteínas en cerveza y malta
- Determinación de nitrógeno en suelos, plantas, forraje, paja y fertilizantes
- Determinación de nitrógeno en aceites de motor, petróleo, aceites lubricantes y aceites combustibles
Especificaciones
1000 Pc./Box |