Learn More
Kimberly-Clark™ Gel de manos para uso diario en espuma Scott™
Descripción
- Cada recambio de jabón de manos en espuma rosa contiene un litro de jabón de manos diario
- Jabón de manos en espuma con un aroma fresco y limpio. Suave con la piel. Limpieza de manos profunda
- La espuma de este jabón de manos ayuda a lavarse las manos a conciencia, pero se enjuaga más rápidamente que el jabón tradicional, lo que conlleva un menor uso de agua y tiempo dedicado por lavado
- Este jabón de manos en espuma ofrece hasta el doble de lavados por litro que los jabones líquidos convencionales (2500 dosis por litro)
- Los recambios de jabón de manos en espuma Scott™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Casete de limpiador de manos |
| Color | Rosa |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 19 x 9 x 9 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para los baños con mucha afluencia de gente; limpieza de manos y mantenimiento de una buena higiene |
| Cantidad | 6 paq. |
| Tamaño | 6 x 1 L |
| Volumen (imperial) | 33.8 oz. |
| Volumen (métrico) | 1 L |