Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™
Toallas secamanos interplegadas blancas y 2 capas, imprescindibles para una imagen profesional de alta calidad. La tecnología AIRFLEX™
Marca: Kimberly-Clark™ 6778
78.97 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
- Toallas secamanos interplegadas que se dispensan una a una, lo que reduce el malgasto y mantiene al mínimo la frecuencia de recarga y los costes
- Fabricada con nuestra exclusiva Tecnología AIRFLEX™
Especificaciones
Toallas de mano | |
31,5 cm | |
21,5 cm | |
Blanco | |
Áreas en contacto con alimentos, aseos con gran afluencia de personas de oficinas y hoteles que tienen una imagen de alta calidad, proporcionan una sensación suntuosa; podrá secarse las manos con rapidez y comodidad con menos toallas, ya que son grandes, resistentes, altamente absorbentes y no se rompen cuando se mojan | |
2 capas |
1 .81 ft. | |
1.29 ft. | |
Papel | |
31.5 x 21.5 cm | |
15 Packs x 124 Sheets (1860 Sheets) |
Título del producto
Kimberly-Clark™ Kleenex™ > Grosor: 2 capas; blanco; dimensiones: 31,5 x 21,5 cm (Pr. x An.)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido