Learn More
Kimberly-Clark™ Professional Cubrezapatos con suela para trabajos de intensidad leve KleenGuard™ A10
Fabricado con material antiestático de SMS con suela de vinilo resistente y exterior elástico para una mayor protección.
Marca: Kimberly-Clark™ Professional 82720
287.16 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22916" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Cubrezapatos/botas de un solo uso fabricados con la hoja básica antiestática A50 con suela resistente
- Exterior elástico no absorbente y transpirable y suela de vinilo
- Mejora la seguridad y la comodidad en zonas de alto riesgo
- Protege contra salpicaduras a base de agua, líquidos o partículas de polvo y proporciona protección general
- Ideal para: mantener el calzado limpio y protegido, ayudando a reducir la contaminación en el procesamiento de alimentos y las áreas de industria ligera, protegiendo el calzado de seguridad de salpicaduras y derrames en áreas de industria pesada
Especificaciones
Blanco | |
16,107 in | |
12,694 lb | |
Cubrezapatos con suela para trabajos de intensidad leve A10 |
41,3 x 22,1 cm | |
41,3 cm | |
5,77 kg |