missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Klever Klever Excel Narrow Cut
Recessed blade of the Klever Excel Narrow Cut reduces cut injuries and damaged goods.
225.78€ - 265.35€
Especificaciones
Tipo de producto | Cortador estrecho Excel Klever |
---|---|
Desechables | Sí |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17758987
|
Klever
KCJ-4-20B |
Azul |
225.78€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17768987
|
Klever
KCJ-4-20G |
Naranja |
225.78€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17778987
|
Klever
KCJ-4-20R |
Rojo |
265.35€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17788987
|
Klever
KCJ-4-20Y |
Amarillo |
265.35€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cuts boxes, banding, film, tape, and thousands more applications.
- Multiple position handle; two positions for control and reach.
- Available in both narrow and wide heads with durable, high quality carbon steel blade.
- Innovative plastic tape splitter.
- Advanced Plastic Polymers.
- Highest Safety Level.
- Disposable.
Especificaciones
Cortador estrecho Excel Klever | |
Sí | |
No estéril |